Documentos Principais
675806
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2,2′,6,6′-Tetramethoxy-4,4′-bis(diphenylphosphino)-3,3′-bipyridine
97%
Sinônimo(s):
(R)-P-Phos
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 815,00
R$ 815,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 815,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H34N2O4P2
Número CAS:
Peso molecular:
644.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 815,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +98°, c = 1 in chloroform
pf
261-265 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(P(c2ccccc2)c3ccccc3)c(c(OC)n1)-c4c(OC)nc(OC)cc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C38H34N2O4P2/c1-41-33-25-31(45(27-17-9-5-10-18-27)28-19-11-6-12-20-28)35(37(39-33)43-3)36-32(26-34(42-2)40-38(36)44-4)46(29-21-13-7-14-22-29)30-23-15-8-16-24-30/h5-26H,1-4H3
chave InChI
JZOSBBLJKXSBBN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ligand employed in the asymmetic hydrogenation of ß-keto esters, 2-arylacrylates, aryl ketones , and other substrates.[1]
Informações legais
Sold in collaboration with Johnson Matthey Catalyst for research purposes only. US5886182 and any patents arising therefrom apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jing Wu et al.
Accounts of chemical research, 39(10), 711-720 (2006-10-18)
This Account outlines our efforts in the design and synthesis of a family of highly effective atropisomeric dipyridylphosphine ligands (P-Phos and its variants) and in the development of their widespread applications in transition-metal-catalyzed asymmetric reactions including hydrogenation, hydrosilylation, and C-C
Artigos
P-Phos ligand family enhances catalysis, featuring atropisomeric biaryl bisphosphine with unique structural elements.