Documentos Principais
675598
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]ferrocene
kanata purity
Sinônimo(s):
S,S-Me-Ferrocelane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H32FeP2
Número CAS:
Peso molecular:
414.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
forma
solid
atividade óptica
[α]22/D −331°, c = 1 in chloroform-d
pf
88.9-98.5 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].C[C@H]1CC[C@H](C)P1[C]2[CH][CH][CH][CH]2.C[C@H]3CC[C@H](C)P3[C]4[CH][CH][CH][CH]4
InChI
1S/2C11H16P.Fe/c2*1-9-7-8-10(2)12(9)11-5-3-4-6-11;/h2*3-6,9-10H,7-8H2,1-2H3;/t2*9-,10-;/m00./s1
chave InChI
BSLGFLIMECHNTA-VUTIHBPYSA-N
Informações legais
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Ferrocelane is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.