Documentos Principais
675172
Sigma-Aldrich
Nickel oxide supported on silica
60 wt. % (NiO)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
adequação da reação
core: nickel
reagent type: catalyst
concentração
60 wt. % (NiO)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ni]
InChI
1S/Ni.O
chave InChI
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3