Documentos
67510
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1-hexene
≥99.0%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2CH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
98.19
Beilstein:
1731846
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.0%
índice de refração
n20/D 1.396
pb
84-85 °C (lit.)
densidade
0.691 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC=C
InChI
1S/C7H14/c1-4-5-6-7(2)3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
chave InChI
JIUFYGIESXPUPL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-10 °C - closed cup