Documentos Principais
111627
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-hexene
96%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.676,00
R$ 1.676,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.676,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3C(CH3)=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
98.19
Beilstein:
1732738
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.676,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
densidade de vapor
1 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.403 (lit.)
p.e.
92 °C (lit.)
densidade
0.697 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(C)=C
InChI
1S/C7H14/c1-4-5-6-7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
chave InChI
IRUDSQHLKGNCGF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Methyl-1-hexene is a less reactive olefin that is hydroformylated in the presence of phosphite-modified rhodium catalysts[1]. The epoxidation of 2-methyl-1-hexene is catalyzed by human and rat P450 enzymes[2].
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
17.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Hydroformylation of less reactive olefins with modified rhodium catalysts.
Van Leeuwen PWNM and Roobeek CF.
Journal of Organometallic Chemistry, 258(3), 343-350 (1983)
C Chiappe et al.
Chemical research in toxicology, 11(12), 1487-1493 (1998-12-22)
The epoxidation of 1-hexene (1a) and 2-methyl-1-hexene (1b), two hydrocarbons present in the ambient air as pollutants, is catalyzed by some human and rat P450 enzymes. The enantioselectivities of these processes, when the reactions were carried out using rat and
Hiroshi Toda et al.
Applied and environmental microbiology, 81(6), 1919-1925 (2015-01-04)
We describe the development of biocatalysis for producing optically pure straight-chain (S)-epoxyalkanes using styrene monooxygenase of Rhodococcus sp. strain ST-10 (RhSMO). RhSMO was expressed in the organic solvent-tolerant microorganism Kocuria rhizophila DC2201, and the bioconversion reaction was performed in an