448303
16-Mercaptohexadecanoic acid
90%
Sinônimo(s):
MHDA
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
90%
Formulário
solid
pf
65-69 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H32O2S/c17-16(18)14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-19/h19H,1-15H2,(H,17,18)
chave InChI
INOAASCWQMFJQA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?