675067
12-Mercaptododecanoic acid
96%
Sinônimo(s):
MDA
Selecione um tamanho
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
45-50 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C12H24O2S/c13-12(14)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-15/h15H,1-11H2,(H,13,14)
chave InChI
SDAWVOFJSUUKMR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.