Documentos Principais
674664
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine methyl-d3 ester hydrochloride
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CH(NH2)CO2CD3 · HCl
Peso molecular:
218.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
pf
157 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[2H]C([2H])([2H])OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1/i1D3;
chave InChI
SWVMLNPDTIFDDY-SSUNAKLMSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)