Documentos Principais
673455
Sigma-Aldrich
Serotonin-α,α,β,β,-d4 creatinine sulfate monohydrate
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14D4H15N5O2 · H2SO4 · H2O
Peso molecular:
409.45
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+4
InChI
1S/C10H12N2O.C4H7N3O.H2O4S.H2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;1-7-2-3(8)6-4(7)5;1-5(2,3)4;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;2H2,1H3,(H2,5,6,8);(H2,1,2,3,4);1H2/i3D2,4D2;;;
chave InChI
BKCXVJIGPVULPX-SDBXMAHYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)