Documentos
673390
Sigma-Aldrich
1,3-Di-tert-butylbenzimidazolium chloride
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H23ClN2
Número CAS:
Peso molecular:
266.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
eCl@ss:
32151902
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
pf
204 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CC(C)(C)n1c[n+](c2ccccc12)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H23N2.ClH/c1-14(2,3)16-11-17(15(4,5)6)13-10-8-7-9-12(13)16;/h7-11H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
CMQDFXSMZLANNA-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reactant for preparation of:
  • NHC borane complexes by Lewis base exchange
  • Fluorescent 5,5′-bibenzimidazolylidenes
  • Donor-acceptor triazenes
Informações legais
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Emerging class of privileged ligands