656577
1,3-Diisopropylimidazolium chloride
97%
Sinônimo(s):
N,N′-(Isopropyl)imidazolium chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
182-186 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CC(C)n1cc[n+](c1)C(C)C
InChI
1S/C9H17N2.ClH/c1-8(2)10-5-6-11(7-10)9(3)4;/h5-9H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
DOFXKPAOJLLPII-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- 1,3-Diisopropylimidazole-2-thione by reacting with sulfur in the presence of potassium carbonate.
- (C9H7)NiCl(1,3-diisopropylimidazol-2- ylidene) by reacting with bis-indenyl nickel-(II).
- Ruthenium N-heterocyclic carbene complexes, which are efficient catalysts for the amidation of primary alcohols and amines.
Amide Synthesis from Alcohols and Amines by the Extrusion of Dihydrogen
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Acetylene chemistry's versatile applications from organic synthesis to bioorganic chemistry demand efficient synthesis methods.