Documentos Principais
673102
Sigma-Aldrich
Z-D-Prolinol
97%
Sinônimo(s):
(R)-2-Hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid benzyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H17NO3
Número CAS:
Peso molecular:
235.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refração
n20/D 1.5396
densidade
1.135 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO3/c15-9-12-7-4-8-14(12)13(16)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,15H,4,7-10H2/t12-/m1/s1
chave InChI
BJTNHGVCFWDNDP-GFCCVEGCSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)