Documentos Principais
672939
Sigma-Aldrich
S-tert-Butyl chlorothioformate
96%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CSCOCl
Número CAS:
Peso molecular:
152.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.4727
p.e.
32 °C/5 mmHg
densidade
0.967 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
thioether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)SC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClOS/c1-5(2,3)8-4(6)7/h1-3H3
chave InChI
IFVLGABUISIOQQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
93.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)