Documentos Principais
672297
Sigma-Aldrich
(S)-N,N′-Dimethyl-1,1′-binaphthyldiamine
≥99.0%
Sinônimo(s):
(S)-N,N′-Dimethyl-1,1′-binaphthalene-2,2′--diamine, (S)-N,N′-Dimethyl-2,2′-diamino-1,1′-binaphthyl
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 747,00
R$ 747,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 747,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H20N2
Número CAS:
Peso molecular:
312.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 747,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CNc1ccc2ccccc2c1-c3c(NC)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H20N2/c1-23-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)24-2/h3-14,23-24H,1-2H3
chave InChI
PXDKDUXMEHPNCO-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)