Documentos Principais
672823
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3′-chloroacetophenone
97%
Sinônimo(s):
3-Chlorophenacyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6BrClO
Número CAS:
Peso molecular:
233.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
39-43 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
chave InChI
KJVRURZDIOVSSQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Substrate used in a one-step preparation of symmetrical 1,4-diketones in the presence of Zn-I2.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, 1750-1750 (2004)