Documentos Principais
672718
Sigma-Aldrich
1-Ethylpyrrolidine
97%
Sinônimo(s):
N-Ethylpyrrolidine
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 741,00
R$ 741,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 741,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13N
Número CAS:
Peso molecular:
99.17
Beilstein:
102485
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 741,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96.5-103.5% (NT)
97%
cadeia de caracteres SMILES
CCN1CCCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-2-7-5-3-4-6-7/h2-6H2,1H3
chave InChI
ONQBOTKLCMXPOF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)