Documentos Principais
672114
Sigma-Aldrich
Diisopropyl chlorophosphate
97%
Sinônimo(s):
Diisopropyl phosphorochloridate
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.378,00
R$ 2.378,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.378,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14ClO3P
Número CAS:
Peso molecular:
200.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.378,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.5% (T)
97%
índice de refração
n20/D 1.417
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OP(Cl)(=O)OC(C)C
InChI
1S/C6H14ClO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3
chave InChI
GUFGWNUUDBGEGH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)