Documentos
672033
Sigma-Aldrich
(S)-N-Boc-2,3-epoxypropylamine
97%
Sinônimo(s):
tert-Butyl (2S)-N-(2-oxiranylmethyl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15NO3
Número CAS:
Peso molecular:
173.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96.5% (GCF)
97%
forma
solid
pureza óptica
ee: ≥99.0% (GC)
pf
48-50 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC[C@H]1CO1
InChI
1S/C8H15NO3/c1-8(2,3)12-7(10)9-4-6-5-11-6/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1
chave InChI
ZBBGKXNNTNBRBH-LURJTMIESA-N
Aplicação
(S)-N-Boc-2,3-epoxypropylamine can be used:
  • To functionalize detonation nanodiamonds with NH2 functional group to enhance their optical properties.
  • In the synthesis of poly(ethylene glycol) (PEG) based block copolymers, which are further used in the preparation of micelles loaded with mRNA for intracellular mRNA delivery.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Guanidine-phosphate interactions stabilize polyion complex micelles based on flexible catiomers to improve mRNA delivery
Miyazaki T, et al.
European Polymer Journal, 140(1), 110028-110028 (2020)
Tandem malonate-based glucosides (TMGs) for membrane protein structural studies
Hussain H, et al.
Scientific reports, 7(1), 1-11 (2017)