Documentos
630667
Sigma-Aldrich
tert-Butyl N-(2-oxiranylmethyl)carbamate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15NO3
Número CAS:
Peso molecular:
173.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4500 (lit.)
densidade
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CO1
InChI
1S/C8H15NO3/c1-8(2,3)12-7(10)9-4-6-5-11-6/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
chave InChI
ZBBGKXNNTNBRBH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
V Pichot et al.
Scientific reports, 7(1), 14086-14086 (2017-10-28)
Detonation nanodiamonds exhibit strong nonlinear optical properties depending on their electronic properties. In the present paper, the nanodiamond functional groups are chemically modified to obtain nanodiamonds with primary amines on their surface. The optical properties of such nanodiamonds placed in