671649
(1S,2S)-1-Amino-2-benzyloxycyclopentane
98%
Sinônimo(s):
(1S)-trans-2-(Phenylmethoxy)cyclopentanamine, (1S,2S)-trans-2-Benzyloxycyclopentylamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.5% (GC)
98%
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98%
Impurezas
≤5% water
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H]1CCC[C@@H]1OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c13-11-7-4-8-12(11)14-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,13H2/t11-,12-/m0/s1
chave InChI
JIMSXLUBRRQALI-RYUDHWBXSA-N
Aplicação
- As a component of the ligand cocktail, which is used in the study of binding and inhibitory activities of PA4794 protein.
- In one of the key synthetic steps for the preparation of benzoxazole based mPGES-1 inhibitors and trans-2-aminocyclopentanol derivatives.
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter