Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
pb
93-94 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCC#C
InChI
1S/C7H10O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h1H,3-6H2,(H,8,9)
chave InChI
OFCPMJGTZUVUSM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- alkyne functionalized Boradiazaindacenes (BODIPY)dyes
- natural products epothilone B and D
- hymenialdisine (HMD) and aldisine (AD) affinity resins
- alkynyl esters
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter