Documentos Principais
669725
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-2-piperidineacetic acid
≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-1-Boc-piperidin-2-ylacetic acid, (S)-N-Boc-2-carboxymethyl-piperidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
243.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -12.0±2°, c = 1.5 in methanol
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC[C@H]1CC(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-7-5-4-6-9(13)8-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
chave InChI
CKAXJDBTNNEENW-VIFPVBQESA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)