668524
(+)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano]benzene
kanata purity
Sinônimo(s):
(R,R)-i-Pr-DUPHOS
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +103°, c = 1 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.5701
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c2ccccc2P3[C@H](CC[C@@H]3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H44P2/c1-17(2)21-13-14-22(18(3)4)27(21)25-11-9-10-12-26(25)28-23(19(5)6)15-16-24(28)20(7)8/h9-12,17-24H,13-16H2,1-8H3/t21-,22-,23-,24-/m1/s1
chave InChI
RBVGOQHQBUPSGX-MOUTVQLLSA-N
Descrição geral
Aplicação
- The catalytic asymmetric hydrogenation reactions.
- Rhodium catalyzed enantioselective synthesis of 1,2 diols via asymmetric intramolecular hydrosilylation of α- and β-hydroxyketones.
- In the enantioselective synthesis of diarylmethanols by arylation of aromatic aldehydes with arylboronic acids in the presence of a rhodium catalyst.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.