Key Documents
668419
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxybromobenzene
96%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OC6H4Br
Número CAS:
Peso molecular:
263.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
solid
pf
57-60 °C
grupo funcional
bromo
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H11BrO/c14-12-7-4-8-13(9-12)15-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
chave InChI
HVWZMGZBJCJDOX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)