Documentos Principais
667196
Sigma-Aldrich
9,9-Dimethyl-4,5-bis(di-tert-butylphosphino)xanthene
97%
Sinônimo(s):
t-Bu-Xantphos
About This Item
Fórmula linear:
(C15H12O)(P(C4H9)2)2
Número CAS:
Peso molecular:
498.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
pf
153-157 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)P(c1cccc2c1Oc3c(cccc3C2(C)C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C31H48OP2/c1-27(2,3)33(28(4,5)6)23-19-15-17-21-25(23)32-26-22(31(21,13)14)18-16-20-24(26)34(29(7,8)9)30(10,11)12/h15-20H,1-14H3
chave InChI
ZEIZANJFJXHMNS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5