Documentos Principais
666416
Sigma-Aldrich
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
6-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde, 6-Bromo-3-formylindole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
224.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
202-206 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1c[nH]c2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-7-1-2-8-6(5-12)4-11-9(8)3-7/h1-5,11H
chave InChI
WCCLQCBKBPTODV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile