Documentos
666084
Sigma-Aldrich
4-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenylamine
97%
Sinônimo(s):
2-(p-Aminophenyl)-2-imidazoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11N3
Número CAS:
Peso molecular:
161.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
145-149 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)C2=NCCN2
InChI
1S/C9H11N3/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-11-5-6-12-9/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12)
chave InChI
HSJPRHDSBNINIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3