Documentos Principais
665231
Sigma-Aldrich
(+)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]ethane
kanata purity
Sinônimo(s):
(R,R)-Me-BPE
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H28P2
Número CAS:
Peso molecular:
258.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
índice de refração
n20/D 1.534
p.e.
64-67 °C/0.06 mmHg
densidade
0.940 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1CCP2[C@H](C)CC[C@H]2C
InChI
1S/C14H28P2/c1-11-5-6-12(2)15(11)9-10-16-13(3)7-8-14(16)4/h11-14H,5-10H2,1-4H3/t11-,12-,13-,14-/m1/s1
chave InChI
IRCDUOCGSIGEAI-AAVRWANBSA-N
Informações legais
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Pyr. Liq. 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.