754633
(R)-(4,4′,6,6′-Tetramethoxybiphenyl-2,2′-diyl) bis{bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}
97%
Sinônimo(s):
(R)-(4,4′,6,6′-Tetramethoxy-1,1′-biphenyl-2,2′-diyl)bis(bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)phosphine), (R)-BTFM-Garphos™
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D +33.0°, c = 0.5% in chloroform
pf
123-128 °C
grupo funcional
fluoro
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)P(c3c(c(cc(c3)OC)OC)c4c(cc(cc4OC)OC)P(c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c5cc(cc(c5)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C48H28F24O4P2/c1-73-29-17-35(75-3)39(37(19-29)77(31-9-21(41(49,50)51)5-22(10-31)42(52,53)54)32-11-23(43(55,56)57)6-24(12-32)44(58,59)60)40-36(76-4)18-30(74-2)20-38(40)78(33-13-25(45(61,62)63)7-26(14-33)46(64,65)66)34-15-27(47(67,68)69)8-28(16-34)48(70,71)72/h5-20H,1-4H3
chave InChI
JDKXXRZDVSJSNQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)