Documentos Principais
664987
Sigma-Aldrich
Dichlorobis[2-(di-tert-butylphosphino)ethylamine]ruthenium(II)
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H48Cl2N2P2Ru
Número CAS:
Peso molecular:
550.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
pf
247-263 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ru]Cl.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C
InChI
1S/2C10H24NP.2ClH.Ru/c2*1-9(2,3)12(8-7-11)10(4,5)6;;;/h2*7-8,11H2,1-6H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
FUALRLYVUZSWKT-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
An increased interest in aminophosphine type ligands used for asymmetric synthesis has been witnessed. This growth in popularity of aminophosphine ligands in asymmetric synthesis is in part due to the growing number of convenient synthetic pathways leading to useful ligand sets.