Documentos Principais
663204
Sigma-Aldrich
2-Morpholinoaniline
97%
Sinônimo(s):
2-(4-Morpholinyl)aniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N2O
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Ensaio:
97%
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
97-101 °C
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1N2CCOCC2
InChI
1S/C10H14N2O/c11-9-3-1-2-4-10(9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8,11H2
chave InChI
QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)