Documentos Principais
663158
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxycinnamic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
202 °C (dec.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+
chave InChI
HGEFWFBFQKWVMY-DUXPYHPUSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
p-Coumaric acid ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C9008
p-Coumaric acid
Umbelliferone 99%
Sigma-Aldrich
H24003
Umbelliferone