102601
3,4-Dihydroxyhydrocinnamic acid
98%
Sinônimo(s):
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid, Hydrocaffeic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
136-139 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1,3,5,10-11H,2,4H2,(H,12,13)
chave InChI
DZAUWHJDUNRCTF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It can also be used for thesurface functionalization of nanoparticles. The functionalization with DHCA notonly improves the water solubility of nanoparticles but also provides a platformfor further modification due to the presence of surface carboxyl groups.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3