303666
2-Butynoic acid
98%
Sinônimo(s):
Tetrolic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
78-80 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC#CC(O)=O
InChI
1S/C4H4O2/c1-2-3-4(5)6/h1H3,(H,5,6)
chave InChI
LUEHNHVFDCZTGL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?