Documentos Principais
662895
Sigma-Aldrich
2-Hexynoic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH≡CCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
112.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.460
p.e.
230 °C
densidade
0.992 g/mL at 25 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CCCC#CC(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
AKYAUBWOTZJUBI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Louis DeRidder et al.
Nanoscale, 13(2), 939-952 (2021-01-23)
Switching microglia from a disease exacerbating, 'pro-inflammatory' state into a neuroprotective, 'anti-inflammatory' phenotype is a promising strategy for addressing multiple neurodegenerative diseases. Pro-inflammatory microglia contribute to disease progression by releasing neurotoxic substances and accelerating pathogenic protein accumulation. PPARα and PPARγ