Documentos
904511
Sigma-Aldrich
L-Histidine-15N3 hydrochloride monohydrate
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H915N3O2HClH2O
Peso molecular:
212.61
Código UNSPSC:
12352101
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Ensaio
≥98% (CP)
forma
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@@H]([15NH2])CC1=C[15NH]C=[15N]1)=O.Cl
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3