Documentos
724238
Sigma-Aldrich
Phenyl-d5-acetyl chloride
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
C6D5CH2COCl
Peso molecular:
159.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
forma
liquid
pb
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.206 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
2-8°C
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D
chave InChI
WLJVXDMOQOGPHL-RALIUCGRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup