Documentos Principais
661732
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris(2-(9-ethylcabazyl-3)ethylene)benzene
Sinônimo(s):
1,3,5-Tris(2-(9-ethylcabazol-3-yl)ethylene)benzene, TECEB
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C54H45N3
Número CAS:
Peso molecular:
735.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
fluorescência
λex 337 nm; λem 416 nm in chloroform
Energia orbital
HOMO 5.2 eV 
LUMO 2.8 eV 
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCn1c2ccccc2c3cc(\C=C\c4cc(\C=C\c5ccc6n(CC)c7ccccc7c6c5)cc(\C=C\c8ccc9n(CC)c%10ccccc%10c9c8)c4)ccc13
InChI
1S/C54H45N3/c1-4-55-49-16-10-7-13-43(49)46-34-37(25-28-52(46)55)19-22-40-31-41(23-20-38-26-29-53-47(35-38)44-14-8-11-17-50(44)56(53)5-2)33-42(32-40)24-21-39-27-30-54-48(36-39)45-15-9-12-18-51(45)57(54)6-3/h7-36H,4-6H2,1-3H3/b22-19+,23-20+,24-21+
chave InChI
JWTJCIYHZFCEPU-IKVQWSBMSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Charge carrier transporting molecular materials and their applications in devices.
Yasuhiko Shirota et al.
Chemical reviews, 107(4), 953-1010 (2007-04-13)