661708
(R)-(−)-COP-OAc Catalyst
95%
Sinônimo(s):
Di-μ-acetatobis[η5-(R)-(pR)-2-(2′-(4′-methylethyl)oxazolinyl)cyclopentadienyl,1-C,3′-N)(η4-tetraphenylcyclobutadiene)cobalt]dipalladium
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
pf
241-251 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
[Co].[Co].CC(=O)[O+]1[Pd-][O+]([Pd-]1)C(C)=O.CC(C)[C@@H]2COC(=N2)[C]3[CH][CH][CH][CH]3.CC(C)[C@@H]4COC(=N4)[C]5[CH][CH][CH][CH]5.c6ccc(cc6)[C]7[C]([C]([C]7c8ccccc8)c9ccccc9)c%10ccccc%10.c%11ccc(cc%11)[C]%12[C]([C]([C]%12c%13ccccc%13)c%14ccccc%14)c%15ccccc%15
InChI
1S/2C28H20.2C11H14NO.2C2H3O2.2Co.2Pd/c2*1-5-13-21(14-6-1)25-26(22-15-7-2-8-16-22)28(24-19-11-4-12-20-24)27(25)23-17-9-3-10-18-23;2*1-8(2)10-7-13-11(12-10)9-5-3-4-6-9;2*1-2(3)4;;;;/h2*1-20H;2*3-6,8,10H,7H2,1-2H3;2*1H3;;;;/q;;;;2*+1;;;2*-1/t;;2*10-;;;;;;/m..00....../s1
chave InChI
WZRJKKZQBPMZCQ-TWWPWAOZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)