660655
D-Glucose-1-13C
endotoxin tested, 99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Labeled Glucose, Dextrose-1-13C
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
forma
powder
atividade óptica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
pf
150-152 °C (lit.)
adequação
endotoxin tested
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i6+1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-USBRANDWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1