Documentos
660396
Sigma-Aldrich
4-Chloropyridine-3-carboxylic acid
96%
Sinônimo(s):
4-Chloronicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
157.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
solid
pf
139-143 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cnccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
chave InChI
IMRGVWZLCZERSQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Building block used in a synthesis of benzocanthinones via tributyltin hydride radical induced cyclization. Also used in a synthesis of heterocyclic analogues of xanthone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, 4219-4219 (2006)
Tetrahedron, 61, 9102-9102 (2005)