Documentos Principais
603457
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OH-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-2-13C,15N, Glycine-2-13C,15N N-Fmoc
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 7.013,00
R$ 7.013,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 7.013,00
About This Item
Fórmula linear:
(H15N-Fmoc)13CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
299.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 7.013,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
174-175 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[13CH2][15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9+1,18+1
chave InChI
NDKDFTQNXLHCGO-PHHLUUBBSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)