Documentos Principais
658324
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H3(OCH3)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
181.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
120-124 °C
grupo funcional
aldehyde
nitro
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(ccc1C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-8-4-7(9(11)12)3-2-6(8)5-10/h2-5H,1H3
chave InChI
LEBUUZXTHMCZQZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Building block used in the preparation of 5-aryloxazoles.[1][2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Organic Process Research & Development, 6, 677-677 (2002)
Heterocycles, 68, 167-167 (2006)