302295
5-Nitro-2-thiophenecarboxaldehyde
98%
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
75-77 °C (lit.)
solubilidade
acetone: soluble 1%, clear, yellow
grupo funcional
aldehyde
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(s1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3NO3S/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H
chave InChI
CHTSWZNXEKOLPM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?