658308
Lithium morpholinoborohydride solution
1 M in THF
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
1 M in THF
índice de refração
n20/D 1.489
densidade
0.877 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].C[B-](C)(C)N1CCOCC1
InChI
1S/C4H11BNO.Li/c5-6-1-3-7-4-2-6;/h1-4H2,5H3;/q-1;+1
chave InChI
FHKYRXRJDHFNMQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
here are many optically active organic compounds of biological and medicinal significance. For example, statine analogs, antibiotics, anesthetics, heterocyclic compounds, unusual amino acids, and insect pheromones all contain stereogenic centers. There is, therefore, a continuous need for new asymmetric methodology.