Key Documents
656755
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14ClN
Número CAS:
Peso molecular:
207.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
atividade óptica
[α]/D −5.2±2°, c = 1 in methanol
pf
253-257 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.C[C@@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.ClH/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11;/h2-9H,13H2,1H3;1H/t9-;/m1./s1
chave InChI
ZTNKTVBJMXQOBQ-SBSPUUFOSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)