Documentos Principais
656011
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline
97%
Sinônimo(s):
2-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride
About This Item
Fórmula linear:
CL2C6H2(CF3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
230.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.522
pb
98-100 °C/0.6 mmHg
densidade
1.532 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4Cl2F3N/c8-3-1-4(7(10,11)12)6(13)5(9)2-3/h1-2H,13H2
chave InChI
OCJPQZFOBGQYEA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)