Documentos Principais
578568
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
97%
Sinônimo(s):
4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(CF3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
195.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5030 (lit.)
p.e.
214-218 °C (lit.)
densidade
1.4160 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-5-3-4(7(9,10)11)1-2-6(5)12/h1-3H,12H2
chave InChI
MBBUTABXEITVNY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
G B Scarfe et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 29(1), 77-91 (1999-03-17)
1. The metabolism and urinary excretion of 2-chloro-4-trifluoromethylaniline has been studied in the rat using 19F-NMR spectroscopy and directly coupled HPLC-NMR-MS methods. The compound was dosed to three male Sprague-Dawley rats (50 mg kg(-1) i.p.) and urine collected over 0-8
T Karthick et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 107, 72-81 (2013-02-19)
In this work, the vibrational characteristics of 2-chloro-5-(trifluoromethyl) aniline have been investigated and both the experimental and theoretical vibrational data indicate the presence of various functional groups within the title molecule. The influence of chlorine substituent on the vibrational wavenumbers