Documentos Principais
654779
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(F)COCl
Número CAS:
Peso molecular:
172.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.532 (lit.)
p.e.
108 °C/24 mmHg (lit.)
densidade
1.270 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(F)cc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-3-6(10)4-7(5)8(9)11/h2-4H,1H3
chave InChI
HBAQRSDZSVESSF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
187.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
86.6 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)