122254
m-Toluoyl chloride
99%
Sinônimo(s):
3-Methylbenzoyl chloride, m-Toluic acid chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.5485 (lit.)
p.e.
86 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3
chave InChI
YHOYYHYBFSYOSQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?